Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™ con brazo lateral
Los matraces tienen laterales acanalados y profundos para favorecer la mezcla. Un dique debajo del brazo lateral retiene el tejido no tripsinizado al decantarse. Un tapón de rosca con faldilla larga en el brazo lateral evita la contaminación del contenido del matraz.
Marca:  DWK Life Sciences 355754
125.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12431391
  • 130.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-01-2026
Descripción
  • El brazo lateral permite decantar el contenido con mayor facilidad mientras retiene las partículas grandes detrás del dique
  • Las tapas de los brazos laterales tienen un tamaño de 20-415
  • Los tapones tienen revestimientos de caucho de butadieno-estireno blanco
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos Wheaton 33 que cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E-438, tipo I, clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estilo: tripsinización Erlenmeyer
Vidrio de borosilicato
20-415 La tapa lateral y la tapa superior tienen revestimiento de caucho estireno butadieno blanco
Autoclavable
Rosca
150 mL
Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de las proteínas conectivas
430
No
38 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™ con brazo lateral > Capacidad: 150 ml; no graduado