Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Wheaton™ con cuatro deflectores
El vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave cumple los requisitos de tipo I de USP y ASTM E 438, tipo I, clase A.
Marca:  DWK Life Sciences 354242
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12604823
  • 74.65€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Descripción
  • Para su uso con agitadores orbitales o recíprocos
  • Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla para cultivos microbianos y bacterianos
  • Tapa resistente a roturas para su uso con tapón, tapón de algodón o tapa de película
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estilo: agitador
500 mL
Agitadores orbitales o reciprocantes
17,3 cm
Autoclavable
100 mm
4 in
Vidrio de borosilicato
6,8 in
Perforado
Abombado
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de agitación Wheaton™ con cuatro deflectores > 500mL