Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Wheaton™ con cuatro deflectores
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Para su uso con agitadores orbitales o recíprocos
- Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla para cultivos microbianos y bacterianos
- Tapa resistente a roturas para su uso con tapón, tapón de algodón o tapa de película
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo: agitador |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,8 in |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores orbitales o reciprocantes |
| Altura (imperial) | 3,26 in |
| Altura (métrico) | 8,3 cm |
| Estilo de cuello | Perforado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Abombado |
| Mostrar más |