Learn More
DWK Life Sciences Frascos de muestra de vidrio Wheaton™
Ideal para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo. Los frascos de muestras con tapón a presión Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico transparente Wheaton™ 800 que cumple los requisitos del tipo III de la Farmacopea Estadounidense.
Marca: DWK Life Sciences 225538
253.57 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24366" para aplicar la oferta.
Descripción
- Envasados en bandejas corrugadas con particiones
- Tapones a presión de polietileno de baja densidad preacoplados
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
Especificaciones
0,8 oz, 24 ml | |
0,8 oz | |
1,1 in | |
Natural | |
2 in | |
30 mm | |
A presión |
24 ml | |
Transparente | |
De cristal | |
52 mm | |
LDPE | |
30 mm |