Learn More
DWK Life Sciences Frascos de muestra de vidrio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
12 ml
24 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Envasados en bandejas corrugadas con particiones
- Tapones a presión de polietileno de baja densidad preacoplados
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,1 oz, 4 ml |
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,1 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 0,9 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Natural |
| Altura (métrico) | 27 mm |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Material del cierre | LDPE |
| Mostrar más |