Learn More
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Volumen de la inserción (imperial) | Volumen del inserto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Volumen de la inserción (imperial) | Volumen del inserto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12443691
|
DWK Life Sciences
225350-531 |
0,25 ml | Vidrio de borosilicato | 0,006 oz | 0,2 ml |
199.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 21-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12624803
|
DWK Life Sciences
225260 |
0,10 mL | Vidrio | 0,003 oz | 0,1 mL |
97.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Tapón de rosca estándar
- Vidrio de borosilicato tipo I
- Inserto de volumen limitado
- Usar con E-Z Seals™ de aluminio de 11 mm
- Para viales de abertura estándar de 12 x 32 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Inserto de volumen limitado Wheaton™ para viales de abertura estándar