Learn More
DWK Life Sciences Inserto de volumen limitado Wheaton™ para viales de abertura estándar
Código de producto. 12624803 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,10 mL
0,25 ml
Material:
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Volumen de la inserción (imperial):
0,003 oz
0,006 oz
Volumen del inserto (métrico):
0,1 mL
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Material Volumen de la inserción (imperial) Volumen del inserto (métrico) Tamaño de la unidad
12624803 0,10 mL Vidrio 0,003 oz 0,1 mL paquete de 100
12443691 0,25 ml Vidrio de borosilicato 0,006 oz 0,2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12624803 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.20€
    96.21€ / paquete de 100
    Ahorro 12.99€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
El diseño original se utiliza en la mayoría de los muestreadores automáticos
  • Tapón de rosca estándar
  • Vidrio de borosilicato tipo I
  • Inserto de volumen limitado
  • Usar con E-Z Seals™ de aluminio de 11 mm
  • Para viales de abertura estándar de 12 x 32 mm
Especificaciones
Color Clear
Material Vidrio
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 0,10 mL
Volumen de la inserción (imperial) 0,003 oz
Volumen del inserto (métrico) 0,1 mL
Tipo de tapón Crimp Top
Cantidad 100/Cs.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Bottom Spring Insert