Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Excelente resistencia química
Marca: DWK Life Sciences W242822
141.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
6 ml | |
0,2 oz | |
0,66 in | |
100/caja | |
No | |
42 mm | |
Propionato de acetato de celulosa | |
17 mm |
6 ml | |
Natural | |
LDPE | |
100/caja | |
No esterilizable en autoclave | |
1,65 in | |
13-425 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE > Acabado del tapón: 13-425; 6 ml; 100/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido