Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Excelente resistencia química
Marca: DWK Life Sciences W242834
141.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El LDPE blanco ayuda a proteger las muestras sensibles a los rayos UV
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
10 ml, 0,34 oz | |
0,34 oz | |
1 in | |
100/caja | |
No | |
46 mm | |
Propionato de acetato de celulosa | |
25 mm |
10 ml | |
Blanco | |
LDPE | |
100/caja | |
No esterilizable en autoclave | |
1,81 in | |
15-415 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE > Acabado del tapón: 15 mm-415; vol.: 10 ml; 100/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido