Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Excelente resistencia química
Marca: DWK Life Sciences W242827
211.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
60 ml | |
2,03 oz | |
1,53 in | |
100/caja | |
No | |
85 mm | |
20-410 mm |
60 ml | |
Natural | |
LDPE | |
100/caja | |
No esterilizable en autoclave | |
3,34 in | |
39 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE > Acabado del tapón: 20-410; 60 ml; 100/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido