Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas para congelador KeepIT™ Wheaton™
Proporciona un método ideal para el procesamiento por lotes y el almacenamiento de muestras.
Marca: DWK Life Sciences™
184.29 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Seis colores diferentes que combinan con los colores de los viales criogénicos CryoELITE, por lo que podrá crear alternativas para lotes e identificación de grupos de muestras
- KeepIT-100 admite hasta 100 viales de rosca interna, KeepIT-81 admite hasta 81 viales de rosca externa, y KeepIT-25 admite hasta 25 viales criogénicos de rosca interna o externa; tamaños de vial: 1,2 – 2 ml
- Las aberturas en la parte inferior facilitan la lectura de insertos de código de barras de matriz de datos 2D CryoELITE y permiten el drenaje de nitrógeno líquido
- Fabricadas con resina infragmentable Eastman Tritan™ sin BPA
- El tamaño estándar es compatible con cajones de congelador y estantes de almacenamiento de nitrógeno líquido
Especificaciones
Rosa | |
Cuadrada | |
Clasificación y almacenamiento de muestras | |
13 x 13 x 5,2 cm (5,1 x 5,1 x 2 in) | |
13 cm | |
13 cm | |
5,2 cm |
Resina de copoliéster | |
Congelador | |
100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) | |
5,1 in | |
5,1 in | |
2 in |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
28Hours
23Minutes
34Seconds
15New Offer Ahorre hasta un 92%