Learn More
DWK Life Sciences Cajas para congelador KeepIT™
Proporciona un método ideal para el procesamiento por lotes y el almacenamiento de muestras.
173.00€ - 222.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 x 13 x 5,2 cm (5,1 x 5,1 x 2 in) |
---|---|
Longitud (imperial) | 5,1 in |
Longitud (métrico) | 13 cm |
Anchura (imperial) | 5,1 in |
Anchura (métrico) | 13 cm |
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15362322
|
DWK Life Sciences
W651704-R |
Rojo | Caja de congelación | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
222.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15392322
|
DWK Life Sciences
W651704-P |
Rosa | Caja de congelación | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
185.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15382322
|
DWK Life Sciences
W651704-Y |
Amarillo | Caja de congelación | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13486626
|
DWK Life Sciences
W651704-W |
Blanco | Caja de congelación | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15322332
|
DWK Life Sciences
W651704-B |
Azul | Caja de congelación | 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna) |
190.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15312332
|
DWK Life Sciences
W651704-G |
Verde | Caja de congelación KeepIT -100 | 100 (Viales criogénicos con rosca interna de 1,2 a 2 mL) |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Seis colores diferentes que combinan con los colores de los viales criogénicos CryoELITE, por lo que podrá crear alternativas para lotes e identificación de grupos de muestras
- KeepIT-100 admite hasta 100 viales de rosca interna, KeepIT-81 admite hasta 81 viales de rosca externa, y KeepIT-25 admite hasta 25 viales criogénicos de rosca interna o externa; tamaños de vial: 1.2 – 2 ml
- Las aberturas en la parte inferior facilitan la lectura de insertos de código de barras de matriz de datos 2D CryoELITE y permiten el drenaje de nitrógeno líquido
- Fabricadas con resina infragmentable Eastman Tritan™ sin BPA
- El tamaño estándar es compatible con cajones de congelador y estantes de almacenamiento de nitrógeno líquido
Especificaciones
13 x 13 x 5,2 cm (5,1 x 5,1 x 2 in) | |
13 cm | |
13 cm | |
5,2 cm |
5,1 in | |
5,1 in | |
2 in |