Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas para congelador KeepIT™ Wheaton™
Código de producto. 15382322 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
Admite:
100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna)
Tipo:
Caja de congelación KeepIT -100
Congelador
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15382322
Marca: DWK Life Sciences™ W651704Y
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un método ideal para el procesamiento por lotes y el almacenamiento de muestras.
Seis colores diferentes que combinan con los colores de los viales criogénicos CryoELITE, por lo que podrá crear alternativas para lotes e identificación de grupos de muestras
  • KeepIT-100 admite hasta 100 viales de rosca interna, KeepIT-81 admite hasta 81 viales de rosca externa, y KeepIT-25 admite hasta 25 viales criogénicos de rosca interna o externa; tamaños de vial: 1,2 – 2 ml
  • Las aberturas en la parte inferior facilitan la lectura de insertos de código de barras de matriz de datos 2D CryoELITE y permiten el drenaje de nitrógeno líquido
  • Fabricadas con resina infragmentable Eastman Tritan™ sin BPA
  • El tamaño estándar es compatible con cajones de congelador y estantes de almacenamiento de nitrógeno líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Material Resina de copoliéster
Forma Cuadrada
Tipo Congelador
Para utilizar con (aplicación) Clasificación y almacenamiento de muestras
Admite 100 (1,2 a 2 mL vial criogénico de rosca interna)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 5,2 cm (5,1 x 5,1 x 2 in)
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura (métrico) 13 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,2 cm