Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de PTFE
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado. Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
Marca: DWK Life Sciences 224750
216.30 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado.Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo I de la USP y ASTM E 438 tipo I, clase A
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de transmisión de la luz de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
- Viales envasados en paquetes de 100 unidades envueltos al vacío, lo que reduce la contaminación del corrugado
- Tapones de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y lámina de PTFE para muestras orgánicas
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
12 mm | |
1,8 mL | |
0,5 dr. | |
Esterilizable en autoclave | |
35 mm | |
GPI 8-425 |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM Tipo I, Clase A |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14