Descripción
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado.Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Los viales transparentes cumplen con USP Tipo I y ASTM Requisitos de la norma E 438 Tipo I, Clase A
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con USP Requisitos de tipo I para la transmisión de luz para proteger productos fotosensibles
- Viales envasados en paquetes de 100 unidades envueltos al vacío, lo que reduce la contaminación del corrugado
- Tapones de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y lámina de PTFE para muestras orgánicas
- Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 21 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 16 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 4,3 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |