Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Sterile ModPAK Sterile Vial Kit
WHEATON™ CompletePAK is a range of primary packaging components that are stocked ready-to-use and are customizable for most drug applications
Marca:  DWK Life Sciences W991001-CPMP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17952651
  • 14600.00€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Azul
15 mm
No
Single-use
Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications
Vial, tapón y cierre
1668
Wheaton CompletePAK
OmniFlex Stopper
13 mm
Clear
Borosilicate Glass
Estéril
2 mL
No
Aluminum
Crimp top
Autoclavable
32 mm
No
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Sterile ModPAK Sterile Vial Kit > Capacity: 2 mL; Stopper: Omni Flex; Color: Blue, 1668/Cs.