Learn More
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
Marca:  DWK Life Sciences 356946
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10366801
  • 918.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Descripción
  • Vidrio de borosilicato, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizable en autoclave
  • Para cultivos celulares en suspensión con un agitador magnético
  • 1 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho de silicona
125 mL
14,7 cm
Resina PTFE
80 mm
3,1 in
5,7 in
33-430
Autoclavable
51-440
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua > 125 ml