Learn More
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua
Código de producto. p-123082 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10224771
Marca: DWK Life Sciences 356943
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
  • Vidrio de borosilicato, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizable en autoclave
  • Para cultivos celulares en suspensión con un agitador magnético
  • 1 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Caucho de silicona
Diámetro exterior (imperial) 2,1 in
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 5,27 in
Altura (métrico) 13,4 cm
Junta del brazo lateral 15-415
Revestimiento de superficie Resina PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 5,4 cm
Tamaño del tapón 38-430