Learn More
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
Marca:  DWK Life Sciences 356949
969.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10346851
  • 1175.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Descripción
  • Vidrio de borosilicato, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizable en autoclave
  • Para cultivos celulares en suspensión con un agitador magnético
  • 1 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho de silicona
250 mL
7,1 in
33-430
Autoclavable
51-440
3,9 in
Vidrio de borosilicato
18,2 cm
Resina PTFE
100 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua > 250 ml