Learn More
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
Marca: DWK Life Sciences 356952
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de borosilicato, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense
- El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
- Tapón con revestimiento de caucho de silicona
- Esterilizable en autoclave
- Para cultivos celulares en suspensión con un agitador magnético
- 1 por caja
Especificaciones
Caucho de silicona | |
4,5 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
19,5 cm | |
Autoclavable | |
Entre 10 y 44 cm |
5,1 in | |
500 mL | |
7,6 in | |
Resina PTFE | |
130 mm |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE020 celstir
Tamaño : 62.5 kB
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua > 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido