Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
295.00€ - 328.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 0,3 ml |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Septo | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Septo | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12415011
|
DWK Life Sciences
W225326-0601 |
Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | No |
295.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12435001
|
DWK Life Sciences
W225326-0204 |
Azul | PTFE, silicona | No |
315.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12475001
|
DWK Life Sciences
W225326-0301 |
Negro | PTFE, silicona, PTFE | No |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12485001
|
DWK Life Sciences
W225326-04 |
Natural | PTFE, silicona | No |
321.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12455001
|
DWK Life Sciences
W225326-0207 |
Verde | PTFE, silicona | No |
315.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12415001
|
DWK Life Sciences
W225326-0201 |
Negro | PTFE rojo, silicona blanca | No |
315.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12425011
|
DWK Life Sciences
W225326-08 |
Natural | PTFE, silicona | Sí |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12495001
|
DWK Life Sciences
W225326-0401 |
Negro | PTFE azul, silicona blanca | No |
316.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12445001
|
DWK Life Sciences
W225326-0205 |
Amarillo | PTFE, silicona | No |
315.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Beschreibung
- Borosilicate glass vial with 300 μL glass limited volume insert
- Insert is fused to vial to prevent needle damage
- Crimp top seal
- Writing patch on all vials
Spezifikation
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Polipropileno | |
32 mm |
12 mm | |
0,3 ml | |
0,3 mL | |
Tapón de rosca | |
Sí |