Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marca:  DWK Life Sciences W225326-0601
280.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12415011
  • 295.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 μl
  • El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
  • Junta de tapón de rosca
  • Etiqueta de escritura en todos los viales
Especificaciones
Especificaciones
Negro
12 mm
No
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,3 mL
Tapón de rosca
Transparente
Vidrio de borosilicato
0,3 ml
Rosca
Polipropileno
32 mm