Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marca:  DWK Life Sciences W225326-0301
311.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12475001
  • 328.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 μl
  • El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
  • Junta de tapón de rosca
  • Etiqueta de escritura en todos los viales
Especificaciones
Especificaciones
Negro
12 mm
No
PTFE, silicona, PTFE
0,3 mL
Tapón de rosca
Transparente
Vidrio de borosilicato
0,3 ml
Rosca
Polipropileno
32 mm