Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Brand: DWK Life Sciences W225326-0207
299.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.45360kg
Description
- Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 μl
- El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
- Junta de tapón de rosca
- Etiqueta de escritura en todos los viales
Specifications
Verde | |
12 mm | |
No | |
PTFE, silicona | |
0,3 mL | |
Tapón de rosca | |
Sí |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
0,3 ml | |
Rosca | |
Polipropileno | |
32 mm |