Learn More
Cytiva Membranas de PTFE de tipo WTP
Adecuadas para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis gracias a que son estables e inertes químicamente. Las membranas de PTFE de tipo WTP Whatman™ son especialmente aptas para la preparación de muestras para análisis de HPLC y esterilización con aire y gas.
448.00€ - 630.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Tipo de membrana | WTP |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Caudal de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Caudal de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11344874
|
Cytiva
7582-002 |
25 mm | 0,2 μm | 4,5 l/min/cm2 |
448.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10634132
|
Cytiva
7590-004 |
47 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
620.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11354874
|
Cytiva
7582-004 |
47 mm | 0,2 μm | 4,5 l/min/cm2 |
630.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11364874
|
Cytiva
7585-004 |
47 mm | 0,5 μm | 7,5 l/min/cm2 |
590.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11305094
|
Cytiva
7590-002 |
25 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
458.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Adecuados para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis, ya que son químicamente estables e inertes.Las membranas PTFE de rango WTP Whatman™ son especialmente adecuadas para la preparación de muestras para análisis HPLC, esterilización por aire y gas.
Película estirada de PTFE, laminada en una red de soporte de polipropileno no tejida- Naturalmente hidrófoba
- El tamaño de 0.5 μm se utiliza generalmente para el prefiltrado de muestras en análisis de HPLC para el filtrado de muestras en la que cualquier partícula sólida puede causar daños permanentes a la columna
- El tamaño de 0.2 μm se utiliza en ventilación estéril de colectores de vacío y depósitos y recipientes estériles de filtrado
Se puede usar hasta 120 °C (248 °F); las temperaturas superiores provocarán que la lámina se ablande.
Aplicaciones:
- Aclarado de líquidos corrosivos, disolventes y agresivos
- Recogida de polvos húmedos para su análisis posterior (tamaños de poro de 0.5 y 1.0 μm)
- Esterilización con gas y aire (tamaños de poro de 0.2 y 0.5 μm)
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
hidrófobos | |
WTP | |
Paquete de 100 |