Learn More
Cytiva Membranas de PTFE de tipo WTP
Adecuadas para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis gracias a que son estables e inertes químicamente. Las membranas de PTFE de tipo WTP Whatman™ son especialmente aptas para la preparación de muestras para análisis de HPLC y esterilización con aire y gas.
Marca: Cytiva 7590-004
Detalles adicionales : Peso : 0.10620kg
Descripción
Adecuados para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis, ya que son químicamente estables e inertes.Las membranas PTFE de rango WTP Whatman™ son especialmente adecuadas para la preparación de muestras para análisis HPLC, esterilización por aire y gas.
Película estirada de PTFE, laminada a una tela de soporte de polipropileno no tejida>- Naturalmente hidrófobo
- El tamaño de 0, 5 μm se utiliza generalmente para el prefiltrado de muestras en análisis de HPLC para la filtración de muestras donde cualquier partícula sólida puede causar daño permanente a la columna
- El tamaño de 2 μm se utiliza en la ventilación estéril de colectores de vacío y tanques y recipientes de filtrado estériles
Use °hasta 120 C (248° F); las temperaturas más altas harán que el laminado se ablande.
Aplicaciones:
- Clarificación de corrosivos, solventes y fluidos agresivos
- Recogida de polvos húmedos para análisis posteriores (tamaños de poro de 0,5 y 1,0 μm)
- Esterilización por aire y gas (tamaño de poro de 0,2 y 0,5 μ)
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
17 l/min/cm2 | |
WTP | |
47 mm |
1,0 μm | |
hidrófobos | |
Paquete de 100 |