Learn More
Cytiva Membranas de PTFE Whatman™ de tipo WTP
Descripción
Adecuados para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis, ya que son químicamente estables e inertes.Las membranas PTFE de rango WTP Whatman™ son especialmente adecuadas para la preparación de muestras para análisis HPLC, esterilización por aire y gas.
- Naturalmente hidrófobo
- El tamaño de 0, 5 μm se utiliza generalmente para el prefiltrado de muestras en análisis de HPLC para la filtración de muestras donde cualquier partícula sólida puede causar daño permanente a la columna
- El tamaño de 2 μm se utiliza en la ventilación estéril de colectores de vacío y tanques y recipientes de filtrado estériles
Use °hasta 120 C (248° F); las temperaturas más altas harán que el laminado se ablande.
Aplicaciones:
- Clarificación de corrosivos, solventes y fluidos agresivos
- Recogida de polvos húmedos para análisis posteriores (tamaños de poro de 0,5 y 1,0 μm)
- Esterilización por aire y gas (tamaño de poro de 0,2 y 0,5 μ)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal de gas | 4,5 l/min/cm2 |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| Tipo de membrana | WTP |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |