Learn More
Cytiva™ Membranas de PTFE Whatman™ de tipo WTP
Código de producto. 11305094
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11305094 1,0 μm 25 mm paquete de 100
11344874 0,2 μm 25 mm paquete de 100
10634132 1,0 μm 47 mm paquete de 100
11354874 0,2 μm 47 mm paquete de 100
11364874 0,5 μm 47 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11305094 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 7590002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    471.00€ / paquete de 100
    Ahorro 45.00€
    8% Descuento
En stock
Adecuadas para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis gracias a que son estables e inertes químicamente. Las membranas de PTFE de tipo WTP Whatman™ son especialmente aptas para la preparación de muestras para análisis de HPLC y esterilización con aire y gas.
Adecuados para aplicaciones que implican disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis, ya que son químicamente estables e inertes.Las membranas PTFE de rango WTP Whatman™ son especialmente adecuadas para la preparación de muestras para análisis HPLC, esterilización por aire y gas.
Película estirada de PTFE, laminada a una tela de soporte de polipropileno no tejida>
  • Naturalmente hidrófobo
  • El tamaño de 0, 5 μm se utiliza generalmente para el prefiltrado de muestras en análisis de HPLC para la filtración de muestras donde cualquier partícula sólida puede causar daño permanente a la columna
  • El tamaño de 2 μm se utiliza en la ventilación estéril de colectores de vacío y tanques y recipientes de filtrado estériles
Use °hasta 120 C (248° F); las temperaturas más altas harán que el laminado se ablande.
Aplicaciones:
  • Clarificación de corrosivos, solventes y fluidos agresivos
  • Recogida de polvos húmedos para análisis posteriores (tamaños de poro de 0,5 y 1,0 μm)
  • Esterilización por aire y gas (tamaño de poro de 0,2 y 0,5 μ)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material PTFE
Tamaño de poro 1,0 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 17 l/min. cm2 (gas)
Caudal de gas 17 l/min/cm2
Hidrofobicidad hidrófobos
Tipo de membrana WTP
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 90 μm
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 25 mm