Learn More
Cytiva Disolvente IFD Whatman™ de 0,2μ m, 50 mm, polipropileno
El disolvente IFD de GE es un filtro/desgasificador en línea para HPLC de flujo alto diseñado para filtrar y desgasear simultáneamente fases móviles de HPLC basadas en orgánicos.
201.00€ - 233.00€
Especificaciones
Tamaño de poro 0,2 μm
Área de filtración 16 cm2
Para utilizar con (aplicación) Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman
Material de la carcasa Polipropileno
Cantidad 10 unidades
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Conexión de entrada (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conexión de entrada (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11323415
Ver documentos
Cytiva
6725-5002
diámetro del tubo 0,8 a 4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11324644
Ver documentos
Cytiva
6725-5002A
Solo tubos de 1/8 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Más rápido que la preparación de fase móvil tradicional
  • Membrana y carcasa de polipropileno químicamente resistentes, construida para filtrar fases móviles de disolventes sin costosos equipos de desgasificación independientes
  • Ventilación de aire en la entrada con tapón Luer Lock
  • Integridad comprobable con el método de punto de burbuja
  • Ajustes de extremo incluidas – para anillos y tapas de repuesto, consulte nuestro kit de ajustes de extremo IFD
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μm
Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman
10 unidades
50 mm
16 cm2
Polipropileno
Disolvente IFD
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Disolvente IFD Whatman™ de 0,2μ m, 50 mm, polipropileno