Learn More
Cytiva Disolvente IFD Whatman™ de 0,2μ m, 50 mm, polipropileno
Código de producto. 11323415
Change view
Click to view available options
Conexión de entrada (métrico):
Solo tubos de 1/8 pulg
diámetro del tubo 0,8 a 4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexión de entrada (métrico) unitSize
11323415 diámetro del tubo 0,8 a 4 mm paquete de 10
11324644 Solo tubos de 1/8 pulg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323415 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67255002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El disolvente IFD de GE es un filtro/desgasificador en línea para HPLC de flujo alto diseñado para filtrar y desgasear simultáneamente fases móviles de HPLC basadas en orgánicos.
  • Más rápido que la preparación de fase móvil tradicional
  • Membrana y carcasa de polipropileno químicamente resistentes, construida para filtrar fases móviles de disolventes sin costosos equipos de desgasificación independientes
  • Ventilación de aire en la entrada con tapón Luer Lock
  • Integridad comprobable con el método de punto de burbuja
  • Ajustes de extremo incluidas – para anillos y tapas de repuesto, consulte nuestro kit de ajustes de extremo IFD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Disolvente IFD, 0,2 μ m, 50 mm, polipropileno, tubos de 0,8 a 4 mm de diámetro (10 uds.)
Tamaño de poro 0,2 μm
Área de filtración 16 cm2
Para utilizar con (aplicación) Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (métrico) diámetro del tubo 0,8 a 4 mm
Cantidad 10 unidades
Tipo Disolvente IFD
Diámetro (métrico) 50 mm