Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 40
Permite el análisis exacto en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 40 son útiles de forma adicional en análisis gravimétrico en los que el contenido de ceniza puede afectar a las mediciones de peso de muestras quemadas.
19.80€ - 462.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 21 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Particle Retention | 8 μm |
Tamaño de poro | 8 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11370454
|
Cytiva
1440-012 |
12,7 mm |
19.80€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10460642
|
Cytiva
1440-032 |
32 mm |
24.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11352935
|
Cytiva
1440-042 |
42,5 mm |
24.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11362935
|
Cytiva
1440-047 |
47 mm |
24.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10674122
|
Cytiva
1440-055 |
55 mm |
28.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11382935
|
Cytiva
1440-070 |
70 mm |
28.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11392935
|
Cytiva
1440-090 |
90 mm |
39.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11302945
|
Cytiva
1440-110 |
110 mm |
55.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11312945
|
Cytiva
1440-125 |
125 mm |
65.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11322945
|
Cytiva
1440-150 |
150 mm |
75.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11332945
|
Cytiva
1440-185 |
185 mm |
114.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11342945
|
Cytiva
1440-240 |
240 mm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390454
|
Cytiva
1440-320 |
320 mm |
384.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380454
|
Cytiva
1440-329 |
30 mm |
22.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300464
|
Cytiva
1440-6168 |
450 mm |
462.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Filtros de alta pureza para análisis cuantitativo
- Contienen un 0.007 % de contenido máximo de ceniza
- Tasa de retención nominal de partículas de 8 μm
- Velocidad de filtración media (Herzberg, 340 s)
Aptos para
- Análisis de suelos, durante la separación de materia sólida a partir de extractos acuosos
- Determinación cuantitativa de sedimentos de la leche
- Se utilizan como filtro de limpieza para soluciones antes de la espectrometría de absorción atómica (AA)
- Análisis de componentes constituyentes en productos de acero, hierro, cementos y arcillas
- Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
Especificaciones
21 s/100 ml/pulg.2 | |
Línters de algodón de alta calidad | |
8 μm | |
Medio | |
Grado 40 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |
Circulares | |
8 μm | |
ASTM, 75 segundos; Herzberg, 340 segundos | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Análisis gravimétrico de numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero. Como filtro primario para separar materia sólida de extractos acuosos en | |
Medio | |
210 μm |