Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 40
Permite el análisis exacto en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 40 son útiles de forma adicional en análisis gravimétrico en los que el contenido de ceniza puede afectar a las mediciones de peso de muestras quemadas.
Marca: Cytiva 1440-329
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
- Contiene un contenido máximo de cenizas del 0,007 %
- Retención nominal de partículas intermedias de 8 µm
- Velocidad de filtración media (Herzberg 340 s)
Adecuado para
- Análisis del suelo, al separar la materia sólida de los extractos acuosos
- Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
- Utilizar como filtro de limpieza para soluciones previas a atómicas Espectrometría de absorción (AA)
- Análisis de componentes constituyentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero
- Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
Especificaciones
21 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
8 μm | |
ASTM, 75 segundos; Herzberg, 340 segundos | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Análisis gravimétrico de numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero. Como filtro primario para separar materia sólida de extractos acuosos en | |
Medio | |
210 μm | |
30 mm |
Papel de filtro sin cenizas de grado 40 para análisis instrumental, círculo de 30 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
8 μm | |
Medio | |
Grado 40 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |