Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 40
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Marca:  Cytiva 1440-125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312945
  • 68.65€ / paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.
  • Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
  • Contiene un contenido máximo de cenizas del 0,007 %
  • Retención nominal de partículas intermedias de 8 µm
  • Velocidad de filtración media (Herzberg 340 s)
Adecuado para
  • Análisis del suelo, al separar la materia sólida de los extractos acuosos
  • Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
  • Utilizar como filtro de limpieza para soluciones previas a atómicas Espectrometría de absorción (AA)
  • Análisis de componentes constituyentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero
  • Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
21 s/100 mL/in2
Sin ceniza
Línteres de algodón
8 μm
Media
Grado 40
100/paq.
Papel de filtro para análisis cuantitativo
125 mm
Papel de filtro sin cenizas de grado 40 para análisis instrumental, círculo de 125 mm (100 unidades)
Disco
8 μm
ASTM, 75 segundos; Herzberg, 340 segundos
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Análisis gravimétrico de numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero. Como filtro primario para separar materia sólida de extractos acuosos en
Medio
210 μm
4,92 in
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 40 > Diámetro: 125 mm