Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 40
Código de producto. 11370454
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12,7 mm
30 mm
32 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
400 PCS
paquete de 100
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11370454 12,7 mm 400 PCS
10460642 32 mm paquete de 100
11352935 42,5 mm 100 PCS
11362935 47 mm paquete de 100
10674122 55 mm paquete de 100
11382935 70 mm paquete de 100
11392935 90 mm paquete de 100
11302945 110 mm 100 PCS
11312945 125 mm paquete de 100
11322945 150 mm paquete de 100
11332945 185 mm paquete de 100
11342945 240 mm paquete de 100
11390454 320 mm paquete de 100
11380454 30 mm paquete de 100
11300464 450 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11370454 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1440012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Admite análisis precisos en aplicaciones sensibles a niveles muy bajos de contaminación de fondo. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 40 son además útiles en el análisis gravimétrico donde el contenido de cenizas puede afectar las mediciones de peso de las muestras quemadas.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.
  • Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
  • Contiene un contenido máximo de cenizas del 0,007 %
  • Retención nominal de partículas intermedias de 8 µm
  • Velocidad de filtración media (Herzberg 340 s)
Adecuado para
  • Análisis del suelo, al separar la materia sólida de los extractos acuosos
  • Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
  • Utilizar como filtro de limpieza para soluciones previas a atómicas Espectrometría de absorción (AA)
  • Análisis de componentes constituyentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero
  • Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 21 s/100 ml/pulg.2
Descripción Papel de filtro sin cenizas de grado 40 para análisis instrumental, círculo de 12,7 mm (400 unidades)
Tipo de filtro Sin ceniza
Formato Disco
Material Línteres de algodón
Particle Retention 8 μm
Tamaño de poro 8 μm
Velocidad de filtración ASTM, 75 segundos; Herzberg, 340 segundos
Caudal Media
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Análisis gravimétrico de numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero. Como filtro primario para separar materia sólida de extra
Grado Grado 40
Porosidad Medio
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 210 μm
Tipo Papel filtro sin cenizas
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm