Learn More
Cytiva Papeles de grado para análisis cuantitativo Whatman™
Recomendados cuando la filtración rápida de un precipitado gelatinoso para un análisis gravimétrico se realiza en una solución con alto de nivel de ácido o álcali. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 541 son filtros de celulosa endurecida con ácido, lo que reduce la ceniza a un nivel extremadamente bajo.
Marca:  Cytiva 1541-125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11392995
  • 72.90€ / paquete de 100
En stock
Descripción
Recomendados cuando la filtración rápida de un precipitado gelatinoso para un análisis gravimétrico se realiza en una solución con alto de nivel de ácido o álcali.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 541 son filtros de celulosa endurecida con ácido, lo que reduce la ceniza a un nivel extremadamente bajo.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos. 
  • Gran retención nominal de partículas para una filtración analítica rápida.
  • Alta resistencia a la humedad
  • Alta resistencia química a suspensiones de ácidos fuertes y álcalis
  • Retención de precipitado gelatinoso
  • Retención nominal de partículas de 22 µm
  • Velocidad de flujo rápida (velocidad de filtración de Herzberg: 34 s)
  • Concentración máxima de cenizas del 0,006 %
  • Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
Aplicaciones
  • Se utiliza como filtro de alimentos para animales para determinar el contenido de fibra
  • Determinación del contenido de gelatina en leche y nata
  • Cuantificación de cloruro en cemento, así como cloruro y fósforo en carbón y coque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3 s/100 ml/pulg.2
Endurecido sin cenizas
Línteres de algodón
ASTM, 12 segundos; Herzberg, 34 segundos
Las aplicaciones típicas incluyen fibra en alimentos para animales, gelatina en leche y nata, cloruro en cemento, y cloruro y fósforo en carbón y coque.
Grueso
155 μm
4,92 in
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 541, círculos de 125 mm (100 unidades)
Disco
22 μm
359 ml/min
Grado 541
100/paq.
Papel de filtro para análisis cuantitativo
125 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Papeles de grado para análisis cuantitativo Whatman™ > Diámetro: 125mm