Learn More
Cytiva Papeles de grado para análisis cuantitativo Whatman™
Código de producto. p-114499
42,5 mm, paquete de 100
Click to view available options
Diámetro (métrico):
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Recomendados cuando la filtración rápida de un precipitado gelatinoso para un análisis gravimétrico se realiza en una solución con alto de nivel de ácido o álcali. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 541 son filtros de celulosa endurecida con ácido, lo que reduce la ceniza a un nivel extremadamente bajo.
Recomendados cuando la filtración rápida de un precipitado gelatinoso para un análisis gravimétrico se realiza en una solución con alto de nivel de ácido o álcali.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 541 son filtros de celulosa endurecida con ácido, lo que reduce la ceniza a un nivel extremadamente bajo.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos. 
  • Gran retención nominal de partículas para una filtración analítica rápida.
  • Alta resistencia a la humedad
  • Alta resistencia química a suspensiones de ácidos fuertes y álcalis
  • Retención de precipitado gelatinoso
  • Retención nominal de partículas de 22 µm
  • Velocidad de flujo rápida (velocidad de filtración de Herzberg: 34 s)
  • Concentración máxima de cenizas del 0,006 %
  • Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
Aplicaciones
  • Se utiliza como filtro de alimentos para animales para determinar el contenido de fibra
  • Determinación del contenido de gelatina en leche y nata
  • Cuantificación de cloruro en cemento, así como cloruro y fósforo en carbón y coque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 3 s/100 ml/pulg.2
Descripción Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 541, círculos de 42,5 mm (100 unidades)
Tipo de filtro Endurecido sin cenizas
Formato Disco
Material Línteres de algodón
Particle Retention 22 μm
Velocidad de filtración ASTM, 12 segundos; Herzberg, 34 segundos
Caudal 359 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones típicas incluyen fibra en alimentos para animales, gelatina en leche y nata, cloruro en cemento, y cloruro y fósforo en carbón y coque.
Grado Grado 541
Porosidad Grueso
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 155 μm
Tipo Papel de filtro para análisis cuantitativo
Diámetro (imperial) 1,67 in
Diámetro (métrico) 42,5 mm
Título del producto
Cytiva Papeles de grado para análisis cuantitativo Whatman™ >