Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 5
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos. Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™: grado 5 son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
9.65€ - 191.00€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Material | Celulosa |
Tamaño de poro | 2,5 μm |
Velocidad de filtración | 1420 s |
Caudal | Lenta |
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11370484
|
Cytiva
1005-042 |
42,5 mm |
9.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11352855
|
Cytiva
1005-055 |
55 mm |
14.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11362855
|
Cytiva
1005-070 |
70 mm |
15.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11372855
|
Cytiva
1005-090 |
90 mm |
20.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11382855
|
Cytiva
1005-110 |
110 mm |
24.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10159180
|
Cytiva
1005-125 |
125 mm |
29.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11302865
|
Cytiva
1005-150 |
150 mm |
39.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10654112
|
Cytiva
1005-185 |
185 mm |
54.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11322865
|
Cytiva
1005-240 |
240 mm |
89.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11340484
|
Cytiva
1005-320 |
320 mm |
191.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11330484
|
Cytiva
1005-325 |
25 mm |
9.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos. Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™: grado 5 son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.
- Retención de partículas: 2,5 μm; el grado con mayor retención de la serie de filtros
- Porosidad: Fina
- Velocidad de filtración: Herzberg, 1420 s
- Superficie: suave, densa
- Caudal lento
- Grado máximo de filtración de partículas finas en el rango cualitativo
- Útil para aclarar suspensiones turbias, análisis de agua, filtraciones de embudos Buchner
Specifications
Disco | |
2,5 μm | |
Lenta | |
Grado 5 | |
100/paq. |
Celulosa | |
1420 s | |
Un filtro clarificador de grado estándar excelente para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelo. | |
Fina | |
200 μm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.