Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 5
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos. Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™: grado 5 son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
Marca: Cytiva 1005-325
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos.Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™: grado 5 son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.
- Retención de partículas: 2,5 μm; el grado con mayor retención de la serie de filtros
- Porosidad: Fina
- Velocidad de filtración: Herzberg, 1420 s
- Superficie: suave, densa
- Caudal lento
- Grado máximo de filtración de partículas finas en el rango cualitativo
- Útil para aclarar suspensiones turbias, análisis de agua, filtraciones de embudos Buchner
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 5, grado estándar, círculo, 25 mm | |
Celulosa | |
1420 s | |
Un filtro clarificador de grado estándar excelente para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelo. | |
Fina | |
200 μm |
Circulares | |
2,5 μm | |
Lenta | |
Grado 5 | |
Paquete de 100 | |
25 mm |