Learn More
Cytiva Papel de filtro de cuarzo QM-C Whatman™, círculos
Para el análisis de metales pesados en partículas y la monitorización de la calidad del aire
302.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 19 s/100 ml/pulgadas2 |
---|---|
Peso base | 85 g/m2 |
Formato | Disco |
Material | Sílice |
Grado | Grado QM-C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16493529
|
Cytiva
1855-037 |
37 mm |
302.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17662165
|
Cytiva
1855-045 |
45 mm |
331.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16403539
|
Cytiva
1855-047 |
47 mm |
345.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17672165
|
Cytiva
1855-050 |
50 mm |
379.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16521620
|
Cytiva
1855-082 |
82 mm |
486.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16413539
|
Cytiva
1855-090 |
90 mm |
645.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16531620
|
Cytiva
1855-110 |
110 mm |
695.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16423539
|
Cytiva
1855-150 |
150 mm |
1055.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Papel de filtro de microfibra de cuarzo al 100 %, grado QM-C
- Aborda el reto del análisis de metales pesados en PM2.5/PM10
- Permite que los clientes generen datos de alta calidad
- Presenta trazas de metales bajas y resistencia a temperaturas altas
- Sin aglutinantes ni sustancias químicas orgánicas
- Los filtros preexpuestos al fuego eliminan este paso, lo que ahorra tiempo durante la preparación
- Eficiencia de retención de aire ≥ 99,95 % a 0,3 μm DOP
- Resistentes a temperaturas de hasta 1200 °C
- El informe de metales específico del lote está disponible en el sitio web del proveedor
- Certificados para cumplir con las normas europeas y de la EPA estadounidense para el análisis de metales pesados en partículas de aire
Spécification
19 s/100 ml/pulgadas2 | |
Disco | |
Grado QM-C | |
475 μm |
85 g/m2 | |
Sílice | |
de 1200 °C |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.