Learn More
Cytiva Papel de filtro de cuarzo QM-C Whatman™, círculos
Para el análisis de metales pesados en partículas y la monitorización de la calidad del aire
Marca:  Cytiva 1855-150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16423539
  • 1055.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Descripción
  • Papel de filtro de microfibra de cuarzo al 100 %, grado QM-C
  • Aborda el reto del análisis de metales pesados en PM2.5/PM10
  • Permite que los clientes generen datos de alta calidad
  • Presenta trazas de metales bajas y resistencia a temperaturas altas
  • Sin aglutinantes ni sustancias químicas orgánicas
  • Los filtros preexpuestos al fuego eliminan este paso, lo que ahorra tiempo durante la preparación
  • Eficiencia de retención de aire ≥ 99,95 % a 0,3 μm DOP
  • Resistentes a temperaturas de hasta 1200 °C
  • El informe de metales específico del lote está disponible en el sitio web del proveedor
  • Certificados para cumplir con las normas europeas y de la EPA estadounidense para el análisis de metales pesados en partículas de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
19 s/100 ml/pulgadas2
Preexpuesto al fuego, sin aglutinante
Sílice
Grado QM-C
de 1200 °C
150 mm
85 g/m2
Disco
Toma de muestras y análisis de partículas (PM2.5/PM10/TSP) en aire ambiente, gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
100/paq.
475 μm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Papel de filtro de cuarzo QM-C Whatman™, círculos > 150 mm