Learn More
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
Marca:  Cytiva 10402578
972.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24363" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11395334
  • 1024.00€ / paquete de 1000
Descripción
  • Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
  • Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
  • Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
  • Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
  • Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
  • Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
25 mm
Disco
0,45 μm
Alto
1000/paq.
Nitrocelulosa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm > 0,45 μm; círculo de 25 mm; paquete de 1000