Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Para muestras de suero
173.00€ - 483.84€
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Caudal | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Caudal | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11319204
|
Cytiva
6724-5000 |
Poliestersulfona (PES) | 1,0 μm | 500,0 ml/min/cm² | 10/paq. |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11304644
|
Cytiva
6724-5002 |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | 500,0 ml/min/cm² | 10/paq. |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11399194
|
Cytiva
2227 |
Polipropileno | 5 μm | 1500 ml/min | 50 |
483.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Membranas de polietersulfona y de microfibra de vidrio
- Contiene pila de medios de filtración
- Esterilizadas por radiación