Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Para muestras de suero
Marca:  Cytiva 6724-5000
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319204
  • 173.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membranas de polietersulfona y de microfibra de vidrio
  • Contiene pila de medios de filtración
  • Esterilizadas por radiación
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
500,0 ml/min/cm²
10/paq.
1,0 μm
Para muestras de suero; en virología, microbiología, inmunoensayo