Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Para muestras de suero
Marca:  Cytiva 2227
Detalles adicionales : Peso : 0.77000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11399194
  • 483.84€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membranas de polietersulfona y de microfibra de vidrio
  • Contiene pila de medios de filtración
  • Esterilizadas por radiación
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
1500 ml/min
50
5 μm
Para la preparación de muestras de gran volumen