Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Para muestras de suero
Marca: Cytiva 6724-5002
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
- Membranas de polietersulfona y de microfibra de vidrio
- Contiene pila de medios de filtración
- Esterilizadas por radiación
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
10/paq. |
0,2 μm | |
500,0 ml/min/cm² |