Learn More
Cytiva Filtros de ventilación en línea Whatman™ HEPA-Cap™
Para su uso en entornos científicos, de investigación e industriales en los que se requiere una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudal
409.00€ - 611.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tamaño de poro | 0,3 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en entornos científicos, de investigación e industriales en los que se requiere una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudal |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | 1,9 cm (3 x 8 pulg) |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316044
|
Cytiva
2609T |
HEPA-CAP 36 |
409.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334964
|
Cytiva
2709T |
HEPA-CAP 75 |
611.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Laminación doble con monofilamento de poliéster
- Retiene el 99,97% de todas las partículas ≥ 0,3μm en el aire
- Adecuado para la eliminación de partículas del aire y los gases
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor
- Permite el flujo bidireccional
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para su uso en entornos científicos, de investigación e industriales en los que se requiere una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudal | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) |
0,3 μm | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Filtros de ventilación en línea Whatman™ HEPA-Cap™