Learn More
Cytiva Filtros de ventilación en línea Whatman™ HEPA-Cap™
Para su uso en entornos científicos, de investigación e industriales en los que se requiere una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudal
Marca: Cytiva 2709T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Laminación doble con monofilamento de poliéster
- Retiene el 99,97% de todas las partículas ≥ 0,3μm en el aire
- Adecuado para la eliminación de partículas del aire y los gases
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor
- Permite el flujo bidireccional
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,3 μm | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) |
HEPA-CAP 75 | |
Para su uso en entornos científicos, de investigación e industriales en los que se requiere una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudal | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) |
Título del producto
Cytiva Filtros de ventilación en línea Whatman™ HEPA-Cap™ > HEPA-CAP 75; Entrada/salida: manguera dentada de 0,375 pulgadas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido