Learn More
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 600 Whatman™
Aparato de filtración al vacío múltiple AS610/3, sistema de filtración al vacío de seis puestos, acero inoxidable de 500 ml, 47/50 mm, pantalla de soporte, con pinza de cierre rápido
7310.00€ - 8635.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Tipo Vacuum Filtration System
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11363165
Ver documentos
Cytiva
10444830
500 mL Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones
7965.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
11383165
Ver documentos
Cytiva
10444835
500 mL Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones, pinza de cierre rápido
8635.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
11373165
Ver documentos
Cytiva
10444850
100 mL Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones, pinza de cierre rápido
7310.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Serie AS 600
El aparato se puede esterilizar en autoclave y mediante calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1.3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Vacuum Filtration System
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 600 Whatman™