Learn More
Cytiva Aparato de filtración múltiple al vacío de la serie AS 600 Whatman™
Descripción
Serie AS 600
El aparato se puede autoclavar y esterilizar con calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
El aparato se puede autoclavar y esterilizar con calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 6 posiciones, pinza de cierre rápido |
| Serie | Serie AS610/3 |
| Tipo | Vacuum Filtration System |
| Volumen (métrico) | 500 mL |