Learn More
Cytiva IFD™ acuoso Whatman, 0.2μm, 50 mm, nylon
El IFD acuoso de GE es un filtro/desgasificador de línea alojado en polipropileno (IFD) con membrana de nylon. Se conecta a una línea de HPLC y filtra y desgasifica simultáneamente durante la preparación de la fase móvil de HPLC.
208.00€ - 242.00€
Especificaciones
Descripción | IFD acuoso, 0,2 μm, 50 mm, nailon (10 uds.) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Área de filtración | 16 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Conexión de entrada (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexión de entrada (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303165
|
Cytiva
6726-5002 |
Tubos de 0,8 a 4 mm |
208.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334644
|
Cytiva
6726-5002A |
Solo tubos de 3,2 mm (1/8 pulg.) |
242.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Más rápido que los métodos tradicionales de preparación de fase móvil para HPLC, lo que ahorra tiempo en el laboratorio
- Proporciona filtrado puro de fases móviles acuosas sin necesidad de costosos equipos de desgasificación
- La fabricación de polipropileno resistente a sustancias químicas permite una filtración fiable
- Se puede comprobar su integridad con el método de punto de burbuja
- Incluye accesorios finales – para repuestos, consulte nuestro kit de accesorios finales de IFD
Especificaciones
IFD acuoso, 0,2 μm, 50 mm, nailon (10 uds.) | |
16 cm2 | |
Polipropileno | |
50 mm |
0,2 μm | |
Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman | |
10 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva IFD™ acuoso Whatman, 0.2μm, 50 mm, nylon